missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ART™ HLT 5000 uL Mehrkanalpipettenspitzen ohne Filter
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
24.80 € - 27.20 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 5000 μ l |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Format | Großpackung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11540045
|
Thermo Scientific™
3895 |
Stumpfe Spitze | 5000 μ l | Stumpf |
24.80 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11550045
|
Thermo Scientific™
3896 |
MicroPoint | 5000 μ l | Stumpf |
25.60 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12318542
|
Thermo Scientific™
3897-11 |
Extralang | 5000 μ l | Extra lang |
27.20 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Das Besondere am HydroLogix™ (HLT) Design ist die einzigartige Doppelwand, die bei sicherer Abdichtung nur einen Bruchteil an Kraft benötigt, um Standard-Pipettenspitzen auf den Pipettierer zu laden. Dadurch werden die Kräfte zum Abwerfen der Pipettenspitzen deutlich reduziert.
Spezifikation
5000 μ l | |
Nicht steril | |
Großpackung |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ART™ |