Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Nachladesystemtürme für nicht gefilterte Pipettenspitzen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3751-RI
73.97 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.74520kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Nachfülltürme sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und den nötigen Lagerraum reduziert
- Kompatibel mit leeren ART SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
200 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | |
ohne Filter | |
Natürlich | |
1,97 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
200 μl | |
steril | |
200 l | |
5,00 cm | |
Nachfüllpackung | |
Grün | |
SoftFit L |