Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Nachladesystemtürme für nicht gefilterte Pipettenspitzen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
49.85 € - 87.85 €
Spezifikation
Gefiltert | ohne Filter |
---|---|
Farbe | Natürlich |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Nachfüllpackung |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12328502
|
Thermo Scientific™
3722-RI |
20 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | 20 μl | Rot |
74.20 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11505484
|
Thermo Scientific™
3732-RI |
300 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | 300 μl | Orange |
65.15 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12388512
|
Thermo Scientific™
3742-RI |
1200 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | 1200 μl | Gelb |
49.85 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12348522
|
Thermo Scientific™
3752-RI |
200 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | 200 μl | Grün |
55.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12338532
|
Thermo Scientific™
3782-RI |
1000 l, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | 1000 μl | Blau |
65.55 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11303403
|
Thermo Scientific™
3721-RI |
20 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | 20 μl | Rot |
72.60 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11525504
|
Thermo Scientific™
3731-RI |
300 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | 300 μl | Orange |
72.60 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11565504
|
Thermo Scientific™
3741-RI |
1200 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | 1200 μl | Gelb |
69.20 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11323403
|
Thermo Scientific™
3751-RI |
200 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | 200 μl | Grün |
87.85 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11333383
|
Thermo Scientific™
3781-RI |
1000 l, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung | 1000 μl | Blau |
68.20 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Nachfülltürme sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und den nötigen Lagerraum reduziert
- Kompatibel mit leeren ART SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
ohne Filter | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |
Natürlich | |
Nachfüllpackung | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |