Learn More
AS-252424, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458417 5 mg -
16435738 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458417 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13532
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AS-252424
CAS 900515-16-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H8FNO4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (81.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3O)O2
Molekulargewicht (g/mol) 305.28
Formelmasse 305.28
Reinheit (%) 99.31%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease