Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies, gehärtetes Filterpapier der Klasse 51 für qualitative Analysen
Für quantitative Analysen.
5.65 € - 61.30 €
Spezifikation
Beschreibung | Ash Content: <0.008% |
---|---|
Format | Neutrale Scheibe |
Material | Baumwoll-Linter |
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Porengröße | 12 bis 15 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11742375
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
13.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11752375
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
15.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542053
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
22.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11772375
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
29.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750205
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
61.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730205
|
Fisherbrand™
|
42.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11720205
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11712375
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11722375
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11732375
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt
- Aschegehalt: 0.007 %
Anwendungen:
- Für die Analyse von säurehaltigen Lösungen und Druckfiltration
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Atmosphärenanalyse
Specifications
Ash Content: <0.008% | |
Baumwoll-Linter | |
12 bis 15 μm | |
Analyse saurer Lösungen und zur Hochdruckfiltration | |
100 Packung |
Neutrale Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
10 s | |
51 | |
0.18 mm |