missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Assistent Glasstäbe
Marke: Hecht Karl™ 42850066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg
Spezifikation
7mm | |
Je 1 | |
300mm |
Rühren | |
ISO 9001 |
Marke: Hecht Karl™ 42850066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg
7mm | |
Je 1 | |
300mm |
Rühren | |
ISO 9001 |