Learn More
Hecht Karl™ Assistent Glasstäbe
Marke: Hecht Karl™ 42850036
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
5mm | |
Je 1 | |
200mm |
Rühren | |
ISO 9001 |
Marke: Hecht Karl™ 42850036
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
5mm | |
Je 1 | |
200mm |
Rühren | |
ISO 9001 |