Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411689
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16411689 1 g 1 Gramm
16439847 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16411689 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17498
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atenolol
CAS 29122-68-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22N2O3
Menge 1 g
Synonym (RS)-Atenolol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
Formelmasse 266.34
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation