Learn More
Aticaprant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486247 5 mg 5 Milligramm
16490869 1 mg 1 Milligramm
16480496 20 mg 20 Milligramm
16443528 10 mg -
16429966 50 mg 50 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16486247
Marke: Medchem Express HY101718
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27FN2O2
Menge 5 mg
Synonym CERC-501 LY-2456302
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 418.5
Formelmasse 418.5
Reinheit (%) 98.45%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation