missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aticaprant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16429966
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16429966

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101718

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.

Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27FN2O2
Menge 50 mg
Synonym CERC-501 LY-2456302
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 418.5
Formelmasse 418.5
Reinheit (%) 98.45%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt