Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475128 10 mg -
16421367 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H17ClN2
Menge 10 mg
Synonym MPV-1248 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 248.75
Formelmasse 248.75
Reinheit (%) 97.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation