Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098184
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16475128
Marke: Medchem Express HY12380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H17ClN2
Menge 10 mg
Synonym MPV-1248 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 248.75
Formelmasse 248.75
Reinheit (%) 97.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.