Learn More
Atipamezole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485128 10 mg -
16431367 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12380A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole
CAS 104054-27-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16N2
Menge 10 mg
Synonym MPV 1248
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (141.32 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1
Molekulargewicht (g/mol) 212.29
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation