missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atorvastatin hemicalcium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16471836

Marke: Medchem Express HY17379

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.

Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atorvastatin hemicalcium salt
CAS 134523-03-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H34Ca0.5FN2O5
Menge 500 mg
Synonym CI-981 Atorvastatin hemicalcium
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C=C1.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 577.67
Formelmasse 577.67
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt