Learn More
Atorvastatin hemicalcium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483327
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16483327
Marke: Medchem Express HY17379
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atorvastatin hemicalcium salt
CAS 134523-03-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H34Ca0.5FN2O5
Menge 50 mg
Synonym CI-981 Atorvastatin hemicalcium
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C=C1.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 577.67
Formelmasse 577.67
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.