Learn More
Merck Automatisierungskompatible Filter
Reibungsloses Leistungsverhalten auf zahlreichen automatisierten Systemen
Marke:  Merck SLHNBZ5NK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014450
  • 3120.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Automatisierungskompatible, nicht sterile Millex™ Spritzenfilter:
  • Für die effiziente Filtration bei der Auflösung und anderen automatisierten Probenvorbereitungsanwendungen entwickelt
  • Das gewölbte Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Filterabgabe
  • In verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für partikelbeladene Proben.
  • Erhältlich in Großmengen oder Steigröhrchen für den Einsatz mit automatisierten Filterwechselsystemen
  • Luer-Lok™ Anschluss optimiert für präzise Ausrichtung und Passform
Anwendungen:
  • Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels
  • Automatisierte Probenvorbereitung
  • Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Bestellinformation
Filtereinheiten werden in Packungen mit 200 Stück geliefert (8 Röhrchen mit 25 Filtereinheiten, die direkt auf das System geladen werden) oder in Großpackungen mit 1000 Stück (ohne Röhrchen).
Spezifikation
Spezifikation
Mit Glasfaser-Vorfilter
Nylon
Unsteril
Analytische Probenvorbereitung
HDPE
1000/Packung
100 psi
Spritzenfilter
21 mm
Ja
0,45 μm
3,9 cm2
200 µl
Weiblicher Luer-Lok™
Männlicher Luer-Stecker
1000Pack
100 mL
25 mm