Learn More
Merck Automatisierungskompatible Filter
Reibungsloses Leistungsverhalten auf zahlreichen automatisierten Systemen
754.00 € - 3245.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 3,9 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10288330
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLHNBZ5NZ
Mit Glasfaser-Vorfilter 200Pack
873.00 €
200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10549202
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLHNDZ5NZ
Ohne Vorfilter 200Pack
754.00 €
200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10440781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLHNDZ5NK
Ohne Vorfilter 1000Pack
3215.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10014450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLHNBZ5NK
Mit Glasfaser-Vorfilter 1000Pack
3245.00 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Gebrauch mit Zymark™ BenchMate™, TPW™ II und MultiDose™ Arbeitsstationen sowie Zymate™ Stationen, die Filtration verwenden.
  • Druckbeständiges Gehäuse aus Polyethylen hoher Dichte schützt vor einem Geräteausfall
  • Einige Membranen beinhalten zudem einen Vorsatzfilter aus Borosilikatglasfaser zur Verarbeitung von Lösungen mit einem hohen Partikelanteil
  • Nicht steril
  • Hydrophile Durapore™ Membran aus PVDF: Für eine Sterilisation/Klärung mit der geringsten Proteinbindung von wässrigen und leicht organischen Lösungen
  • Hydrophile Membran aus PTFE: LCR-Membran mit geringer Proteinbindung für das Verarbeiten und Klären von wässrigen und organischen Lösungen
  • Nylonmembran: Weitreichende chemische Kompatibilität für das Verarbeiten und Klären von wässrigen und organischen Lösungen
  • Glasfaser-B-Vorsatzfilter: Für das Verarbeiten und Klären von wässrigen und organischen Lösungen mit hohem Partikelanteil
Bestellinformation
Filtereinheiten werden in Packungen mit 200 Stück geliefert (8 Röhrchen mit 25 Filtereinheiten, die direkt auf das System geladen werden) oder in Großpackungen mit 1000 Stück (ohne Röhrchen).
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Unsteril
Analytische Probenvorbereitung
Weiblicher Luer-Lok™
100 psi
25 mm
0,45 μm
3,9 cm2
HDPE
Männlicher Luer-Stecker
100 mL