Learn More
AV-412, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473848
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16473848 10 mg -
16426577 5 mg 5 Milligramm
16400227 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473848 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10346
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AV-412
CAS 451493-31-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H44ClFN6O7S2
Menge 10 mg
Synonym MP412
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 851.41
Formelmasse 851.41
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease