Learn More
Axygen™ Axygen 20 μl-Ultra-Mikrospitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Marke: Axygen™ T-400-L-R
71.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery Technologie
Spezifikation
20 μl | |
Transparent | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Ultramikro, MAXYMum Recovery™, Geringe Retention | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polypropylen |
Nein | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Maximale Rückgewinnung™ |