Learn More
Axygen™ Axygen 20 μl-Ultra-Mikrospitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
78.15 € - 610.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 20 μl |
---|---|
Farbe | Transparent |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
Spitzenform | Ultramikro, MAXYMum Recovery™, Geringe Retention |
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12551368
|
Axygen™
T-400-L |
Großpackung | Nicht steril |
610.00 €
20000 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12611656
|
Axygen™
T-400-L-R |
Gestell | Nein |
78.15 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12653706
|
Axygen™
T-400-L-R-S |
Gestell | Steril |
86.75 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12796609
|
Axygen™
T-400-L-R |
Gestell | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12706619
|
Axygen™
T-400-L-R-S |
Gestell | Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery Technologie
Spezifikation
20 μl | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Ultramikro, MAXYMum Recovery™, Geringe Retention | |
Maximale Rückgewinnung™ |
Transparent | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polypropylen |