Learn More
Axygen™ Axygen 20 μl-Ultra-Mikrospitzen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Marke: Axygen™ T-400-L-R-S
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 7.71000kg
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery Technologie
Spezifikation
20 μl | |
Durchsichtig | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostspieliger Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Ultramikro, MAXYMum Recovery™, Geringe Retention | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polypropylen |
Steril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
Gestell | |
Maximale Rückgewinnung™ |