Learn More
Axygen™ 200 μl-Universalpipettenspitzen, abgeschrägt, Referenz, Maxymum Recovery
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke: Axygen™ TR-222-C-L-R
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 8.16000kg
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, Gestellen oder gestapelten Gestellen lieferbar.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren | |
Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |
Nicht steril | |
Ja | |
Gestell | |
Universal-Pipettenspitzen | |
Polypropylen |