Learn More
Axygen™ 200 μl-Universalpipettenspitzen, abgeschrägt, Referenz, Maxymum Recovery
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
67.25 € - 580.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Ja |
Spitzenform | Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Pipettenspitzen |
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12571368
|
Axygen™
TR-222-C-L |
Großpackung | Nicht steril | Durchsichtig |
580.00 €
20000 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12505547
|
Axygen™
TR-222-C-L-R |
Gestell | Nicht steril | Durchsichtig |
67.25 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12515547
|
Axygen™
TR-222-C-L-R-S |
Gestell | Steril | Durchsichtig |
91.05 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12591298
|
Axygen™
TR-222-C-L-STK-S |
Gestell | Steril | Durchsichtig |
329.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12786629
|
Axygen™
TR-222-C-L-R-S |
Gestell | Steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13128053
|
Axygen™
TR-222-C-L-R |
Gestell | Nicht steril | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, Gestellen oder gestapelten Gestellen lieferbar.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Ja | |
Universal-Pipettenspitzen |
Durchsichtig | |
Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal | |
Polypropylen |