Learn More
Axygen™ Axygen™ Automatisierungspipettenspitzen für Molekulargeräte FLIPR-Tetry-Arbeitsstation
Die Pipettenspitzen werden nach strengen Spezifikationen unter strikter Prozesskontrolle hergestellt und mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistungsfähigkeit und Qualität zu gewährleisten.
5310.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 30 μl |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Format | Gestell |
Spitzenform | Automatisierung, Round |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15723997
|
Axygen™
FT-384-C-R |
Durchsichtig |
5310.00 €
19200 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15713997
|
Axygen™
FT-384-BK-R |
Schwarz |
5310.00 €
19200 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Transparente 0 μl-Spitzen
- 384-Spitzenformat
- Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht steril
- Kompatibilität: FLIPR-Tetra-Workstation für Molekulargeräte
Spezifikation
30 μl | |
Gestell | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
Automatisierung, Round |