Learn More
Axygen™ Axygen™ Oasis™ Roboterspitzen
Für den Einsatz mit Oasis Automatisierten Liquid Handling-Systemen
Marke: Axygen™ OT-100-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.50000kg
Beschreibung
Spitzenvolumen: 50 bis 200 μlSpitzenfarbe: Durchsichtig
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
100 μl | |
Nicht steril | |
Grau | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Dynamische Geräte Oasis | |
Polyethylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Oasis™ |