Learn More
Axygen™ Axygen™ Oasis™ Roboterspitzen
Für den Einsatz mit Oasis Automatisierten Liquid Handling-Systemen
105.00 € - 630.00 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Format | Gestell |
Spitzenform | Automatisierung, Round |
Verpackung | SBS-Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gestellfarbe | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gestellfarbe | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12772886
|
Axygen™
OT-100-R |
100 μl | Grau | Ungefiltert |
630.00 €
4800 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12599207
|
Axygen™
OT-200-R |
200 μl | Blue | Ungefiltert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12579207
|
Axygen™
OT-100-R |
100 μl | Grau | Ungefiltert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Spitzenvolumen: 50 bis 200 μlSpitzenfarbe: Durchsichtig
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Nicht steril | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Dynamische Geräte Oasis |
Durchsichtig | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Oasis™ |