Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Selbststehende Röhrchen
43.17 € - 780.00 €
Spezifikation
Max. RZB | 20000 x g |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Material | Polypropylen |
Graduated | Nein |
Verschlusstyp | Keine Kappe |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12759598
|
Axygen™
ST-050-SS |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril |
391.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12779598
|
Axygen™
ST-050-SS-S |
Durchsichtig | 0.5 ml | Steril |
780.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12789598
|
Axygen™
ST-050-SS-X |
Bernsteinfarbig | 0.5 ml | Nicht steril |
482.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12729608
|
Axygen™
ST-150-SS |
Durchsichtig | 1.5 ml | Nicht steril |
495.00 €
4000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12759608
|
Axygen™
ST-150-SS-X |
Bernsteinfarbig | 1.5 ml | Nicht steril |
447.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12799608
|
Axygen™
ST-200-SS |
Durchsichtig | 2 ml | Nicht steril |
389.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12729618
|
Axygen™
ST-200-SS-X |
Bernsteinfarbig | 2 ml | Nicht steril |
475.00 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11384215
|
Axygen™
ST-050-SS |
Durchsichtig | 0.5 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11354225
|
Axygen™
ST-150-SS-X |
Bernsteinfarbig | 1.5 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11394215
|
Axygen™
ST-050-SS-X |
Bernsteinfarbig | 0.5 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12539117
|
Axygen™
ST-050-SS-S |
Durchsichtig | 0.5 ml | Steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11384225
|
Axygen™
ST-200-SS |
Durchsichtig | 2 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11334225
|
Axygen™
ST-150-SS |
Durchsichtig | 1.5 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11304235
|
Axygen™
ST-200-SS-X |
Bernsteinfarbig | 2 ml | Nicht steril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
Spezifikation
20000 x g | |
Polypropylen | |
Keine Kappe |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Nein | |
Konisch |