Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Verschlussmatten für 96-Well Platten (500 µl)
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Marke: Axygen™ AM-500UL-RD-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Kompatibilität: P-DW-500-C
- Zur Verwendung mit quadratischen 500 μl-96-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Naturfarben | |
Steril | |
96 | |
10 | |
Dichtungsmatte |
Silikon | |
Autoklavierbar | |
5 | |
Nein | |
96-Well DeepWell Mikrotiterplatten mit V-Boden-Wells, 500 μl |