Learn More
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466676
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16466676 100 mg -
16462487 50 mg 50 Milligramm
16433466 25 mg -
16416378 10 mg 10 Milligramm
16408967 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16466676 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15226A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H40Cl2F6N4O8
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 805.59
Formelmasse 805.59
Reinheit (%) 98.5%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death