Learn More
AZ505, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498957
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498957 5 mg 5 Milligramm
16456676 100 mg -
16452487 50 mg -
16423466 25 mg 25 Milligramm
16406378 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498957 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15226
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZ505
CAS 1035227-43-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H38Cl2N4O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 42 mg/mL (72.72 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 577.54
Formelmasse 577.54
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death