missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZD3988, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AZD3988 |
| CAS | 892489-52-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H22F2N4O4 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C=C1)[C@H](CC2)CC[C@@H]2CC(O)=O)C3=NN=C(NC4=CC=C(C(F)=C4)F)O3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 456.44 |
| Formelmasse | 456.44 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur