Learn More
AZD4547, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096425
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16495648
Marke: Medchem Express HY13330
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AZD4547
CAS 1035270-39-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33N5O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 463.57
Formelmasse 463.57
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.