Learn More
Azlon™ Azlon™ federgespannte Klemme
Für den Einsatz mit Büretten. Azlon™ Bürettenklemmen sind mit rutschfesten Gummigriffen ausgestattet.
Marke: Azlon™ CWH004
33.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Büretten.Die Azlon™ Bürettenklammern umfassen Gummigriffe, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Federbelastete korrosionsbeständige Polypropylenklemmen
- Klare Sicht auf Graduierungen über die gesamte Länge der Bürette
- Gummigriffe verhindern ein Verrutschen
- Ein austauschbarer Kompressionskegel am zentralen Vorsprung sorgt für einen festen Halt der Stäbe mit einem Durchmesser von 11 bis 14 mm
Spezifikation
Klammer | |
Gummiknauf, austauschbarer Kompressionskegel | |
Doppel |
Polypropylen | |
Bürette | |
Weiß |