Learn More
Azlon™ Azlon™ federgespannte Klemme
Für den Einsatz mit Büretten. Azlon™ Bürettenklemmen sind mit rutschfesten Gummigriffen ausgestattet.
30.35 € - 35.15 €
Spezifikation
Typ | Klammer |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Gummiknauf, austauschbarer Kompressionskegel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürette |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11337794
|
Azlon™
CWH004 |
Doppel |
35.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11327794
|
Azlon™
CWH002 |
Einzeln |
30.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Büretten.Die Azlon™ Bürettenklammern umfassen Gummigriffe, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Federbelastete korrosionsbeständige Polypropylenklemmen
- Klare Sicht auf Graduierungen über die gesamte Länge der Bürette
- Gummigriffe verhindern ein Verrutschen
- Ein austauschbarer Kompressionskegel am zentralen Vorsprung sorgt für einen festen Halt der Stäbe mit einem Durchmesser von 11 bis 14 mm
Spezifikation
Klammer | |
Gummiknauf, austauschbarer Kompressionskegel | |
Weiß |
Polypropylen | |
Bürette |