Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 250
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
Marke: Brady™ 150097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg
Beschreibung
Spezifikation
Passend für Fläschchen/Röhrchen der Größe: 2 bis 8 ml | |
Grün, Weiß | |
Polyester | |
250/Packung | |
0,003 in. | |
1,312 in. |
Acryl | |
Matt | |
BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 | |
1 x 1 in. | |
3,175 mm | |
1 in. |