Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 250
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
92.25 €
Spezifikation
Beschreibung | Passend für Fläschchen/Röhrchen der Größe: 2 bis 8 ml |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17120231
|
Brady™
150077 |
Gelb, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17140231
|
Brady™
150082 |
Rot, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17160231
|
Brady™
150087 |
Blau, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17180231
|
Brady™
150092 |
Orange, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17100241
|
Brady™
150097 |
Grün, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17120241
|
Brady™
150102 |
Rosa, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Passend für Fläschchen/Röhrchen der Größe: 2 bis 8 ml | |
Matt | |
BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 | |
1 x 1 in. | |
3,175 mm | |
1 in. |
Acryl | |
Polyester | |
250/Packung | |
0,003 in. | |
1,312 in. |