Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 500
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
123.00 € - 164.00 €
Specifications
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 |
Menge | 500/Packung |
Product Code | Brand | Größe (angloamerikanisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe (angloamerikanisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
17140241
|
Brady™
150145 |
0,375 x 1 in. | Blau, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17180241
|
Brady™
150152 |
0,375 x 1 in. | Grün, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17160241
|
Brady™
150149 |
0,375 x 1 in. | Orange, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17150241
|
Brady™
150148 |
0,375 x 1 in. | Rosa, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17170241
|
Brady™
150150 |
0,375 x 1 in. | Rot, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17130241
|
Brady™
150143 |
0,375 x 1 in. | Gelb, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17150231
|
Brady™
150086 |
0,5 x 1 in. | Blau, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17190231
|
Brady™
150096 |
0,5 x 1 in. | Grün, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17170231
|
Brady™
150091 |
0,5 x 1 in. | Orange, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17110241
|
Brady™
150101 |
0,5 x 1 in. | Pink, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17130231
|
Brady™
150081 |
0,5 x 1 in. | Rot, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17110231
|
Brady™
150076 |
0,5 x 1 in. | Gelb, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Specifications
Acryl | |
Polyester | |
500/Packung |
Matt | |
BMP™61 Beschriftungssystem oder BradyPrinter™ M611 | |
0,003 in. |