Spezifikation
| Typ | Destillationsspinne |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zylindrische 20 ml-Kolben |
| Aufnahmevermögen | 6 zylindrische 20 ml-Kolben |
| Konus | 29,2/32 |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |