Learn More
Baicalein, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0196
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baicalein
CAS 491-67-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O5
Menge 100 mg
Synonym 5,6,7-Trihydroxyflavone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease