Learn More
BAM 15, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16443056 25 mg -
16457097 5 mg 5 Milligramm
16404378 10 mg -
3 options
Artikelnummer. 16443056
Marke: Medchem Express HY110284
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAM 15
CAS 210302-17-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H10F2N6O
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F
Molekulargewicht (g/mol) 340.29
Formelmasse 340.29
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research
Physikalische Form Powder