Learn More
Bambuterol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457368
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16457368 10 mg -
16457336 100 mg -
16423397 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16457368 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17501A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride; KWD-2183 hydrochloride) is a long acting beta-adrenoceptor agonist (LABA) used in the treatment of asthma; it also is a prodrug of terbutaline.
Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H30ClN3O5
Menge 10 mg
Synonym (±)-Bambuterol hydrochloride KWD-2183 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 120 mg/mL (297.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (5.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC(OC(N(C)C)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1)CNC(C)(C)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 403.9
Formelmasse 403.9
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid