Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Barnstead™ Classic Destillationsanlagen
Sorgen Sie mit Vorratstanks aus Kupfer und Zinn für Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen für die Reinheit Ihres destillierten Wassers.
4179.58 € - 5970.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Klassische Standbilder |
---|---|
Typ | Vorratstank |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13438249
|
Thermo Scientific™
B3045 |
25 gal . |
5970.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13478239
|
Thermo Scientific™
B3043 |
10 gal . |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Sorgen Sie mit den Vorratstanks für Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen, die Kupfer hergestellt und mit reinem Zinn handgewischt werden, für die Reinheit Ihres destillierten Wassers. Wählen Sie zwischen Tankgrößenoptionen von 38 bis 760 Liternn. Alle Tanks enthalten einen abnehmbaren Deckel, ein Wasserfüllstands-Sichtglas und einen mit Zinn beschichteten Ablasshahn mit gezackter Schlauchtülle. Anschlüsse für optionales Zubehör. Die Tanks erfordern zur korrekten Montage ein Bodenstativ oder eine Wandhalterung (nur für Tanks mit 38 und 95 Litern).
Bestellinformationen:
Zu den separat erhältlichen Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialen gehören: UV-Lampe (04141), Ventgard Luftfilter (H3120), Ersatzwasserdichtung (H3130) und Ventgard Filterelement (25001).
Erforderlich:
Zur sicheren Montage ist ein Bodenstativ (alle Größen) oder eine Wandhalterung (nur für Tanks mit 38 und 95 Litern) erforderlich. Außerdem werden ein Ventgard Luftfilter/eine Wasserdichtung (H3111) und eine UV-Lampen-Einheit (H4005) benötigt, um die Reinheit des Wassers während der Aufbewahrung zu erhalten.
Spezifikation
Klassische Standbilder | |
Vorratstank |