Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filter
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Ersatz-Kartuschen und -Filtern.
Marke: Thermo Scientific™ D50237
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filtern. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus.
D502126:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide; zweimal Thermo Scientific™ Ultrapure™ Ionenaustausch
- Typ-1-Filter
D502124:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide, Ultrapure Ionenaustauscher, Entfernung von organischen Stoffen, organikfrei
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe
D502127:
- Enthält: 09-034-18 Organische Stoffe/Ionaustausch, zwei 09-050-46 Ultrapure Ionaustausch
- Typ-1-Filter
D502125:
- Enthält: 09-034-18 Organische Stoffe/Ionenaustausch, 09-050-46 Ultrapure Ionenaustausch, 09-034-16 Organicfree Entfernung von organischen Stoffen
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe
Spezifikation
Mischbett COOL Kassette, 6 Zoll, UltraPure | |
6 in. | |
Easypure |
Mischbett | |
UltrapureCOOL Kassette, Mischbett | |
Kartusche und Filter |