Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filter
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Ersatz-Kartuschen und -Filtern.
78.70 € - 1140.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10422962
|
Thermo Scientific™
D502124 |
Easypure™ II UV und Easypure II UV/UF | Kartuschensatz, Speisung mit deionisiertem Wasser |
531.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10895960
|
Thermo Scientific™
D50237 |
Easypure | Mischbett COOL Kassette, 6 Zoll, UltraPure |
78.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10728154
|
Thermo Scientific™
D502125 |
Easypure™ II UV und Easypure II UV/UF | Kartuschen-Kit; RO-Speisewasser oder destilliertes Speisewasser |
531.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10041672
|
Thermo Scientific™
D502126 |
Easypure™ II und Easypure UF | Kartuschensatz, Speisung mit deionisiertem Wasser |
516.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10133502
|
Thermo Scientific™
D502127 |
Easypure™ II und Easypure UF | Kartuschen-Kit; RO-Speisewasser oder destilliertes Speisewasser |
488.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10498453
|
Thermo Scientific™
FL1192X1 |
Easypure™ UF und Easypure II UV/UF | Ultrafilter |
1140.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11426348
|
Thermo Scientific™
D50230 |
Easypure II System, 2/3 macroretikulares Harz und 1/3 Granulat, Aktivkohle, organische/kolloidale Entfernung | Entfernung von organischen Stoffen/Kolloiden |
162.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10502074
|
Thermo Scientific™
D50245 |
EasyPure II RF, RF/UV-System, Hygienekartusche | Hygiene |
98.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filtern. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus.
D502126:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide; zweimal Thermo Scientific™ Ultrapure™ Ionenaustausch
- Typ-1-Filter
D502124:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide, Ultrapure Ionenaustauscher, Entfernung von organischen Stoffen, organikfrei
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe
D502127:
- Enthält: 09-034-18 Organische Stoffe/Ionaustausch, zwei 09-050-46 Ultrapure Ionaustausch
- Typ-1-Filter
D502125:
- Enthält: 09-034-18 Organische Stoffe/Ionenaustausch, 09-050-46 Ultrapure Ionenaustausch, 09-034-16 Organicfree Entfernung von organischen Stoffen
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe