Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filter
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Ersatz-Kartuschen und -Filtern.
Marke: Thermo Scientific™ D50230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filtern. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus.
- EasyPure™ II Systeme erfordern vorbehandeltes Speisewasser
- Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechenden Kartuschen je nach Anwendung und Speisewassertyp aus
Bestellinformation
Kassetten und Abdeckungen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Entfernung von organischen Stoffen/Kolloiden | |
Aktivkohle | |
Entfernung von organischen Stoffen/Kolloiden | |
Kartusche und Filter |
Deionisiert | |
2/3 Makroretikulares Harz | |
Easypure II System, 2/3 macroretikulares Harz und 1/3 Granulat, Aktivkohle, organische/kolloidale Entfernung |