Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS Automatisches Sammelsystem
Steuern Sie den Betrieb Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ Glasdestillationsgeräts mit diesem automatischen Sammelsystem, das bis zu 45 l Wasser sammelt.
Marke: Thermo Scientific™ B440704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
Steuern Sie den Betrieb Ihres Glasdestillationsgeräts mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS Automatisches Sammelsystem mit einer Kapazität von 45 Litern.
Spezifikation
Automatische Entnahmesystemeinheit | |
Automatisches Sammelsystem | |
16 in. | |
16 in. | |
38 in. |
Mega-Pure Glasdestillationsgeräte | |
41 x 41 x 97 cm (16 x 16 x 38 in.) | |
41 cm | |
41 cm | |
97 cm |