Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ – Zubehör und Verbrauchsmaterial
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterialien.
Marke:  Thermo Scientific™ D50282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10186251
  • 1050.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterial. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus. Im Lieferumfang der Kartuschen ist ein 0,2 µm-Endfilter enthalten. Bei anderen Produkten sind eine UV-Lampe und ein Pumpenschutz bei zu niedrigem Wasserstand enthalten.
  • Einfache Installation und Entfernung mit einem Anschluss
Im Lieferumfang enthalten: Ein absoluter 0,2 μm-Endfilter
Spezifikation
Spezifikation
R/O und destillierte Speisung; Niedriger Organgehalt, Typ-I-Wasser
Nanopure Wasseraufbereitungssysteme
R/O und destillierte Speisung