Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ – Zubehör und Verbrauchsmaterial
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterial.
Marke: Thermo Scientific™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Zubehör und Verbrauchsmaterial. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus. Im Lieferumfang der Kartuschen ist ein 0,2 µm-Endfilter enthalten. Bei anderen Produkten sind eine UV-Lampe und ein Pumpenschutz bei zu niedrigem Wasserstand enthalten.
- Einfache Installation und Entfernung mit einem Anschluss
Im Lieferumfang enthalten: Ein absoluter 0,2 μm-Endfilter
Spezifikation
Kalibriermodul | |
Nanopure Wasseraufbereitungssysteme | |
Kalibriermodul |