Learn More
BAY 41-2272, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465846
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465846 100 mg 100 Milligramm
16463296 25 mg -
16457847 5 mg -
16435128 10 mg 10 Milligramm
16401367 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12376
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAY 41-2272
CAS 256376-24-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17FN6
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5
Molekulargewicht (g/mol) 360.39
Formelmasse 360.39
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation