Learn More
BAY-85-8501, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493706 25 mg -
16487746 100 mg -
16483887 50 mg -
16467958 10 mg 10 Milligramm
16400428 5 mg -
5 options
Artikelnummer. 16493706
Marke: Medchem Express HY19908
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAY-85-8501
CAS 1161921-82-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H17F3N4O3S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (421.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 474.46
Formelmasse 474.46
Reinheit (%) 99.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism